3-Bromo-4-phenylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9978-1G OR9978-250MG OR9978-5G
APOSOR9978-1GEA 132 EUR
APOSOR9978-1G APOSOR9978-250MG APOSOR9978-5G
3-Bromo-4-phenylpyridine
3-Bromo-4-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₈BrN
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114247
Núm. CAS: 88345-89-5