4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0004-10G PC0004-5G
APOSPC0004-10GEA 260 EUR
APOSPC0004-10G APOSPC0004-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095327
Núm. CAS: 252004-50-5