5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0059-1G PC0059-5G
APOSPC0059-1GEA 104 EUR
APOSPC0059-1G APOSPC0059-5G
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Formula: C₁₂H₆BrF₃O₃
Pto. de fusión: 199…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313498
Núm. CAS: 229957-02-2