6-(Perfluorohexyl)hexanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0078-1G PC0078-5G
APOSPC0078-1GEA 0 EUR
APOSPC0078-1G APOSPC0078-5G
6-(Perfluorohexyl)hexanol 96%
6-(Perfluorohexyl)hexanol
Formula: C₁₂H₁₃F₁₃O
Densidad: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153241
Núm. CAS: 161981-35-7