Ácido 3-cloro-4-fluorocinámico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acrylic acid, 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
PC0084-1G PC0084-25G PC0084-5G
APOSPC0084-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0084-1G APOSPC0084-25G APOSPC0084-5G
Ácido 3-cloro-4-fluorocinámico 95%
Ácido 3-cloro-4-fluorocinámico
Formula: C₉H₆ClFO₂
MW: 200,6 g/mol
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631393
Núm. CAS: 58537-11-4