3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0086-1G PC0086-250MG
APOSPC0086-1GEA 870 EUR
APOSPC0086-1G APOSPC0086-250MG
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₄F₃NOS
Pto. Ebullición: 45 °C (0,01 mm Hg)
Densidad: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673057
Núm. CAS: 55225-88-2