2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0114-10G PC0114-5G PC0114-1G
APOSPC0114-10GEA 314 EUR
APOSPC0114-10G APOSPC0114-5G APOSPC0114-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClF
MW: 237,497 g/mol
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631363
Núm. CAS: 261762-87-2
UN: 1759
ADR: 8,III