2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0131-1G PC0131-5G
APOSPC0131-1GEA 227 EUR
APOSPC0131-1G APOSPC0131-5G
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formula: C₃H₂BrF₄NO
MW: 223,952 g/mol
Pto. de fusión: 90…90,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153719
Núm. CAS: 422-22-0