Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (2Z)-but-2-ene-1,4-dioate, Maleic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl)ester
PC0148-25G PC0148-5G
APOSPC0148-25GEA 190 EUR
APOSPC0148-25G APOSPC0148-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate
Formula: C₈H₆F₆O₄
MW: 280.121 g/mol
Pto. Ebullición: 50 °C (144 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078313
Núm. CAS: 116401-64-0