4,7-Difluoroindan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,7-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4,7-Difluoro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
PC01482-1G
APOSPC01482-1GEA 82.8 EUR
APOSPC01482-1G
4,7-Difluoroindan-1-one
4,7-Difluoroindan-1-one
Formula: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772126
Núm. CAS: 130408-16-1