3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-(bromomethyl)benzotrifluoride
PC01485-1G
PC01485-5G
APOSPC01485-1GEA
81.2
EUR
APOSPC01485-1G
APOSPC01485-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₈H₅Br₂F₃ MW: 317.929 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13185413 Núm. CAS: 372120-77-9 UN: 3261 ADR: 8 III |