4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Amino-3-cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC01486-1G PC01486-250MG
APOSPC01486-1GEA 575 EUR
APOSPC01486-1G APOSPC01486-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₄N₂
MW: 204,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25976371
Núm. CAS: 1448858-64-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III