2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-methylbenzenethiol, 2-Fluoro-3-methylphenyl mercaptan
PC01487-1G PC01487-250MG
APOSPC01487-1GEA 499 EUR
APOSPC01487-1G APOSPC01487-250MG
2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
2-Fluoro-3-methylthiophenol
Formula: C₇H₇FS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22481036
Núm. CAS: 1243283-09-1