3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01488-100G PC01488-25G PC01488-5G
APOSPC01488-100GEA 149 EUR
APOSPC01488-100G APOSPC01488-25G APOSPC01488-5G
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Pto. de fusión: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835492
Núm. CAS: 2729-34-2