3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-4-nitrophenyl trifluoromethyl ether, 2-Iodo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC01489-1G PC01489-5G PC01489-25G
APOSPC01489-1GEA 69.6 EUR
APOSPC01489-1G APOSPC01489-5G APOSPC01489-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₃F₃INO₃
MW: 333,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194454
Núm. CAS: 194344-29-1