4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01490-1G PC01490-5G PC01490-250MG
APOSPC01490-1GEA 592 EUR
APOSPC01490-1G APOSPC01490-5G APOSPC01490-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₆BrF₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28155018
Núm. CAS: 1602345-75-4