2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01504-1G PC01504-250MG
APOSPC01504-1GEA 1110 EUR
APOSPC01504-1G APOSPC01504-250MG
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25976372
Núm. CAS: 1448858-55-6