5-Bromo-2-fluorothioanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene, 5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphide
PC01511-1G PC01511-5G
APOSPC01511-1GEA 174 EUR
APOSPC01511-1G APOSPC01511-5G
5-Bromo-2-fluorothioanisole
5-Bromo-2-fluorothioanisole
Formula: C₇H₆BrFS
MW: 221,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22056774
Núm. CAS: 1370025-62-9