2-Bromo-6-fluorothioanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-6-fluorophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene
PC01512-1G PC01512-25G PC01512-5G
APOSPC01512-1GEA 277 EUR
APOSPC01512-1G APOSPC01512-25G APOSPC01512-5G
2-Bromo-6-fluorothioanisole
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Formula: C₇H₆BrFS
MW: 221,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22056775
Núm. CAS: 1370025-53-8