2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Iodo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC01522-1G PC01522-250MG
APOSPC01522-1GEA 400 EUR
APOSPC01522-1G APOSPC01522-250MG
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃IN₂
MW: 288,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22123874
Núm. CAS: 1321530-57-7