2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01523-1G PC01523-250MG PC01523-5G
APOSPC01523-1GEA 244 EUR
APOSPC01523-1G APOSPC01523-250MG APOSPC01523-5G
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃N₃O₂
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28155019
Núm. CAS: 1000152-83-9