(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC01525-1G PC01525-250MG PC01525-5G
APOSPC01525-1GEA 0 EUR
APOSPC01525-1G APOSPC01525-250MG APOSPC01525-5G
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formula: C₃H₅F₃O
Pto. Ebullición: 81…82 °C
Densidad: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797330
Núm. CAS: 17628-73-8
UN: 1987
ADR: 3,II