2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dichloro-1-fluoro-3-methylbenzene
PC01531-5G PC01531-1G
APOSPC01531-5GEA 194 EUR
APOSPC01531-5G APOSPC01531-1G
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Cl₂F
MW: 179,019 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16817664
Núm. CAS: 1242339-87-2