4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-8-fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Bromo-8-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC01535-1G PC01535-250MG
APOSPC01535-1GEA 580 EUR
APOSPC01535-1G APOSPC01535-250MG
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrFNO₃
MW: 260,017 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28348374
Núm. CAS: 1820618-26-5