Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01640-1G PC01640-250MG PC01640-5G
APOSPC01640-1GEA 188 EUR
APOSPC01640-1G APOSPC01640-250MG APOSPC01640-5G
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether
Formula: C₇H₄F₁₁IO
Pto. Ebullición: 85…87 °C (100 mm Hg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23381072
Núm. CAS: 25080-20-0