4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-Formyl-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01643-1G PC01643-5G
APOSPC01643-1GEA 21.9 EUR
APOSPC01643-1G APOSPC01643-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₃S
MW: 252,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15479075
Núm. CAS: 1215310-75-0