4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC01644-1G PC01644-5G
APOSPC01644-1GEA 0 EUR
APOSPC01644-1G APOSPC01644-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formula: C₉H₈ClF₃O₂S
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11046211
Núm. CAS: 1086389-83-4
UN: 3261
ADR: 8,II