1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,3-Dimethoxy-2H-perfluoropropane
PC01647-25G PC01647-5G
APOSPC01647-25GEA 1280 EUR
APOSPC01647-25G APOSPC01647-5G
1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
Formula: C₅H₇F₅O₂
MW: 194,1 g/mol
Pto. Ebullición: 64…65 °C
Densidad: 1,3673 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16170455
Núm. CAS: 758-62-3
UN: 1993
ADR: 3,III