2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-ol, 1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
PC01648-1G PC01648-250MG PC01648-5G
APOSPC01648-1GEA 290 EUR
APOSPC01648-1G APOSPC01648-250MG APOSPC01648-5G
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁FO₂
MW: 170,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12047707
Núm. CAS: 74457-87-7