(1S)-(-)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01651-1G PC01651-250MG
APOSPC01651-1GEA 1210 EUR
APOSPC01651-1G APOSPC01651-250MG
(1S)-(-)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
(1S)-(-)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₁F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16170458
Núm. CAS: 73854-05-4