Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC01653-25G PC01653-5G
APOSPC01653-25GEA 480 EUR
APOSPC01653-25G APOSPC01653-5G
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Formula: C₁₃H₈FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16170460
Núm. CAS: 1257535-04-8