1,1,1-Trifluorohexane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC01657-1G PC01657-5G
APOSPC01657-1GEA 72.7 EUR
APOSPC01657-1G APOSPC01657-5G
1,1,1-Trifluorohexane 97%
1,1,1-Trifluorohexane
Formula: C₆H₁₁F₃
MW: 140,147 g/mol
Pto. Ebullición: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606064
Núm. CAS: 17337-12-1
UN: 1993
ADR: 3,II