3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01659-1G PC01659-5G
APOSPC01659-1GEA 89.9 EUR
APOSPC01659-1G APOSPC01659-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane 95%
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane
Formula: C₆H₁₀F₃I
MW: 266,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606066
Núm. CAS: 1257535-27-5
UN: 1993
ADR: 3,III