2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-6-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC01673-100MG PC01673-1G PC01673-250MG
APOSPC01673-100MGEA 154 EUR
APOSPC01673-100MG APOSPC01673-1G APOSPC01673-250MG
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689228
Núm. CAS: 1414958-52-3