2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 3-Amino-4-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 2-(Trifluoroacetyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC01674-1G
PC01674-250MG
APOSPC01674-1GEA
395
EUR
APOSPC01674-1G
APOSPC01674-250MG
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₅F₆NO MW: 257,133 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD25976379 Núm. CAS: 1448858-61-4 |