3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
PC01679-1G PC01679-250MG PC01679-5G
APOSPC01679-1GEA 184 EUR
APOSPC01679-1G APOSPC01679-250MG APOSPC01679-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FIO
MW: 252,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396946
Núm. CAS: 1261827-82-0