2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01680-1G PC01680-250MG PC01680-5G
APOSPC01680-1GEA 0 EUR
APOSPC01680-1G APOSPC01680-250MG APOSPC01680-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24640741
Núm. CAS: 1037364-36-5