4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0175-1G PC0175-5G
APOSPC0175-1GEA 134 EUR
APOSPC0175-1G APOSPC0175-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Formula: C₂₁H₁₄F₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080523
Núm. CAS: 108050-41-5