3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0179-10G PC0179-5G PC0179-1G
APOSPC0179-10GEA 260 EUR
APOSPC0179-10G APOSPC0179-5G APOSPC0179-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631558
Núm. CAS: 261763-17-1
UN: 3265
ADR: 8,III