3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol, (3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC0180-5G PC0180-1G
APOSPC0180-5GEA 154 EUR
APOSPC0180-5G APOSPC0180-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631559
Núm. CAS: 56456-48-5