4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0196-1G PC0196-5G PC0196-10G
APOSPC0196-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0196-1G APOSPC0196-5G APOSPC0196-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631407
Núm. CAS: 58537-09-0