2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0209-1G PC0209-250MG PC0209-5G
APOSPC0209-1GEA 0 EUR
APOSPC0209-1G APOSPC0209-250MG APOSPC0209-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631379
Núm. CAS: 86522-91-0