N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0216-1G PC0216-5G PC0216-250MG PC0216-500MG
APOSPC0216-1GEA 191 EUR
APOSPC0216-1G APOSPC0216-5G APOSPC0216-250MG APOSPC0216-500MG
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO
Pto. Ebullición: 223 °C
Densidad: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274320
Núm. CAS: 90238-10-1