4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0223-1G PC0223-25G PC0223-5G
APOSPC0223-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0223-1G APOSPC0223-25G APOSPC0223-5G
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₆BrF₃N₂
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153731
Núm. CAS: 230295-07-5