2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2,6-Difluoro-3-methylphenyl)methanol, 2,4-Difluoro-3-(hydroxymethyl)toluene
PC0250-10G PC0250-5G
APOSPC0250-10GEA 197 EUR
APOSPC0250-10G APOSPC0250-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631335
Núm. CAS: 261763-40-0