1H,8H-Perfluorooctane
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H,8H-Hexadecafluorooctane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Hexadecafluorooctane
PC0268-1G
PC0268-25G
PC0268-5G
APOSPC0268-1GEA
36.4
EUR
APOSPC0268-1G
APOSPC0268-25G
APOSPC0268-5G
1H,8H-Perfluorooctane
1H,8H-Perfluorooctane
Formula:
C₈H₂F₁₆ MW: 402,076 g/mol Pto. Ebullición: 134…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00155850 Núm. CAS: 307-99-3 |