4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Aminocarbonyl)-4,5-difluorobenzotrifluoride
PC0298-1G PC0298-5G
APOSPC0298-1GEA 300 EUR
APOSPC0298-1G APOSPC0298-5G
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄F₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631486
Núm. CAS: 261944-97-2