4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0333-1G PC0333-25G PC0333-5G
APOSPC0333-1GEA 58.2 EUR
APOSPC0333-1G APOSPC0333-25G APOSPC0333-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039230
Núm. CAS: 368-94-5