Bis(fluoromethyl)ether
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0341-5G PC0341-1G
APOSPC0341-5GEA 386 EUR
APOSPC0341-5G APOSPC0341-1G
Bis(fluoromethyl)ether
Bis(fluoromethyl)ether
Useful synthetic intermediate; call for data sheet.
Formula: C₂H₄F₂O
MW: 82,049 g/mol
Pto. Ebullición: 34 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274309
Núm. CAS: 462-51-1
UN: 3271
ADR: 3,II