α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [1-(Trifluoromethyl)vinyl]benzene, (3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl)benzene, Alpha-(trifluoromethyl)styrene
PC0401-1G
APOSPC0401-1GEA 250 EUR
APOSPC0401-1G
α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
α-(Trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₇F₃
MW: 172,147 g/mol
Pto. Ebullición: 148…148,5 °C
Densidad: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081197
Núm. CAS: 384-64-5
UN: 1993
ADR: 3,III